N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11950.06 A11950.14
A11950.06EA 111 EUR InStock
A11950.06 A11950.14
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine 98%
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine
Purity: 98% CAS No.: 304-88-1 Molecular Formula: C13H11NO2 Formula Weight: 213.24 Melting Point: 118-120° Beilstein Reference: 2212449 MDL No.: MFCD00002111
Formule: C₁₃H₁₁NO₂
MW: 213,24 g/mol
Point de fusion: 118…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002111
Numéro CAS: 304-88-1
EINECS: 206-158-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité