m-Toluoylacetonitrile 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11965.03EA 54.7 EUR InStock
A11965.03 A11965.06
m-Toluoylacetonitrile 97%
m-Toluoylacetonitrile
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Point de fusion: 71…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067922
Numéro CAS: 53882-81-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité