L-Leucine-p-nitroanilide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11994.03 A11994.06
A11994.03EA 60.5 EUR InStock
A11994.03 A11994.06
L-Leucine-p-nitroanilide 99%
L-Leucine-p-nitroanilide
Purity: 99% CAS No.: 4178-93-2 Molecular Formula: C12H17N3O3 Formula Weight: 251.29 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 89-90° Beilstein Reference: 2218433 MDL No.: MFCD00063681
Formule: C₁₂H₁₇N₃O₃
Point de fusion: 89…90 °C
Numéro MDL: MFCD00063681
Numéro CAS: 4178-93-2
EINECS: 224-047-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité