4-Azaxanthone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12045.06EA 171 EUR InStock
A12045.06 A12045.03
4-Azaxanthone 97%
4-Azaxanthone
Formule: C₁₂H₇NO₂
MW: 197,20 g/mol
Point de fusion: 180…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052253
Numéro CAS: 6537-46-8
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité