Di-2-thienyl ketone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,2'-Carbonyldi(thiophene), Di(thiophen-2-yl)methanone
A12062.03 A12062.06 A12062.14
A12062.03EA 69.1 EUR InStock
A12062.03 A12062.06 A12062.14
Di-2-thienyl ketone 98%
Di-2-thienyl ketone
Purity: 98% CAS No.: 704-38-1 Molecular Formula: C9H6OS2 Formula Weight: 194.28 Melting Point: 87-90° Beilstein Reference: 129168 MDL No.: MFCD00052096
Formule: C₉H₆OS₂
MW: 194,28 g/mol
Point de fusion: 87…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052096
Numéro CAS: 704-38-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité