Dowex® 1X2 (Cl) 50-100 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
A12130.0B A12130.18 A12130.30
A12130.0BEA 916 EUR InStock
A12130.0B A12130.18 A12130.30
Dowex® 1X2 (Cl) 50-100 mesh
Dowex® 1X2 (Cl)
CAS No.: 9085-42-1 Odour: Amine-like MDL No.: MFCD00132715
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132715
Numéro CAS: 9085-42-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité