Penta-O-acetyl-β-D-galactopyranose 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12163.14 A12163.22
A12163.14EA 80.1 EUR InStock
A12163.14 A12163.22
Penta-O-acetyl-β-D-galactopyranose 98%
Penta-O-acetyl-beta-D-galactopyranose
Purity: 98% CAS No.: 4163-60-4 Molecular Formula: C16H22O11 Formula Weight: 390.34 Melting Point: 142-146° Beilstein Reference: 98853 Optical Rotation: +24° (c=4 in chloroform) MDL No.: MFCD00063259
Formule: C₁₆H₂₂O₁₁
Point de fusion: 142…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063259
Numéro CAS: 4163-60-4
EINECS: 224-008-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité