Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12203.03 A12203.06 A12203.14
A12203.03EA 56.3 EUR InStock
A12203.03 A12203.06 A12203.14
Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone 99%
Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone
Purity: 99% CAS No.: 1589-62-4 Molecular Formula: C12H14N4O4 Formula Weight: 278.27 Melting Point: 158-160° MDL No.: MFCD00001658
Formule: C₁₂H₁₄N₄O₄
Point de fusion: 158…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001658
Numéro CAS: 1589-62-4
EINECS: 216-458-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité