4-Hydroxy-3-nitrocoumarin 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12221.14EA 277 EUR InStock
A12221.14 A12221.06
4-Hydroxy-3-nitrocoumarin 98%
4-Hydroxy-3-nitrocoumarin
Formule: C₉H₅NO₅
MW: 207,14 g/mol
Point de fusion: ∼ 171 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051671
Numéro CAS: 20261-31-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité