Dichloromethylenedimethyliminium chloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Phosgene-iminium Chloride, Dichloromethylenedimethylammonium Chloride
A12300.14 A12300.22
A12300.14EA 98.3 EUR InStock
A12300.14 A12300.22
Dichloromethylenedimethyliminium chloride 95%
Dichloromethylenedimethyliminium chloride
Purity: 95% CAS No.: 33842-02-3 Molecular Formula: C3H6Cl3N Formula Weight: 162.45 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 185° dec. Beilstein Reference: 4157987 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00011870
Formule: C₃H₆Cl₃N
MW: 162,44 g/mol
Point de fusion: ∼ 185 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00011870
Numéro CAS: 33842-02-3
EINECS: 251-695-4
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité