Sulphadiazine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-(2-Pyrimidinyl)sulphanilamide, 4-Amino-N-(pyrimidin-2-yl)benzenesulphonamide, 4-Amino-N-(2-pyrimidinyl)benzenesulphonamide
A12370.18 A12370.0B A12370.30
A12370.18EA 32.5 EUR InStock
A12370.18 A12370.0B A12370.30
Sulphadiazine 99%
Sulphadiazine
Purity: 99% CAS No.: 68-35-9 Molecular Formula: C10H10N4O2S Formula Weight: 250.28 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 253-256° MDL No.: MFCD00006065
Formule: C₁₀H₁₀N₄O₂S
MW: 250,28 g/mol
Point de fusion: 253…256 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006065
Numéro CAS: 68-35-9
EINECS: 200-685-8
Merck Index: 14,8903
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité