L-Histidine methyl ester dihydrochloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12386.06 A12386.14 A12386.22
A12386.06EA 38.5 EUR InStock
A12386.06 A12386.14 A12386.22
L-Histidine methyl ester dihydrochloride ≥98%
L-Histidine methyl ester dihydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 7389-87-9 Molecular Formula: C7H11N3O2.2HCl Formula Weight: 242.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 198° dec. Beilstein Reference: 3572010 Optical Rotation: +10° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00012701
Formule: C₇H₁₁N₃O₂
Point de fusion: 198 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00012701
Numéro CAS: 7389-87-9
EINECS: 230-973-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité