Benzyl-2,2,2-trichloroacetimidate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12387.18EA 227 EUR InStock
A12387.18 A12387.06 A12387.14 A12387.30
Benzyl-2,2,2-trichloroacetimidate 98%
Benzyl-2,2,2-trichloroacetimidate
Formule: C₉H₈Cl₃NO
MW: 252,52 g/mol
Point d'ébullition: 110…114 °C (0,5 mmHg)
Densité: 1,356
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00000805
Numéro CAS: 81927-55-1
EINECS: 617-271-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité