Trimethyl-4-phosphonocrotonate mélange E/Z ≥90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12399.09 A12399.18
A12399.09EA 102 EUR InStock
A12399.09 A12399.18
Trimethyl-4-phosphonocrotonate mélange E/Z ≥90%
Trimethyl-4-phosphonocrotonate
Purity: 90+% CAS No.: 86120-40-3 Molecular Formula: C7H13O5P Formula Weight: 208.15 Boiling Point: 123-124°/1mm Beilstein Reference: 4987133 MDL No.: MFCD00051564
Formule: C₇H₁₃O₅P
Point d'ébullition: 123…124 °C (1 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051564
Numéro CAS: 86120-40-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité