1,3-Divinyltetramethyldisiloxane 96% cont. up to 4% 1-vinyl-3-ethyltetramethyldisiloxane
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12463.14 A12463.22
A12463.14EA 57.4 EUR InStock
A12463.14 A12463.22
1,3-Divinyltetramethyldisiloxane 96% cont. up to 4% 1-vinyl-3-ethyltetramethyldisiloxane
1,3-Divinyltetramethyldisiloxane
Purity: 96% CAS No.: 2627-95-4 Molecular Formula: C8H18OSi2 Formula Weight: 186.40 Flash Point: 24°(75°F) Refractive Index: 1.4110 Melting Point: -100° Boiling Point: 139-140° Beilstein Reference: 1762585 UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00014933
Formule: C₈H₁₈OSi₂
Point d'ébullition: 139…140 °C
Point de fusion: –100 °C
Densité: 0.811
Point d'éclair: 24 °C (75 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014933
Numéro CAS: 2627-95-4
EINECS: 220-099-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité