4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12466.14EA 80.7 EUR InStock
A12466.14 A12466.22 A12466.06
4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile 98%
4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formule: C₈H₈N₂O
MW: 148,17 g/mol
Point de fusion: ∼ 290 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006269
Numéro CAS: 769-28-8
EINECS: 212-207-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité