3-Oxo-3-(1-pyrrolidinyl)propanenitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12523.03 A12523.06
A12523.03EA 41.4 EUR InStock
A12523.03 A12523.06
3-Oxo-3-(1-pyrrolidinyl)propanenitrile ≥98%
3-Oxo-3-(1-pyrrolidinyl)propanenitrile
Purity: 98+% CAS No.: 14227-95-3 Molecular Formula: C7H10N2O Formula Weight: 138.17 Odour: Odourless Melting Point: 71-74° Beilstein Reference: 637151 MDL No.: MFCD00020838
Formule: C₇H₁₀N₂O
Point de fusion: 71…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020838
Numéro CAS: 14227-95-3
EINECS: 238-096-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité