3-Ethoxycarbonylcoumarin 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12553.03 A12553.06
A12553.03EA 27.1 EUR InStock
A12553.03 A12553.06
3-Ethoxycarbonylcoumarin 98%
3-Ethoxycarbonylcoumarin
Purity: 98% CAS No.: 1846-76-0 Molecular Formula: C12H10O4 Formula Weight: 218.21 Melting Point: 92-95° Beilstein Reference: 200147 MDL No.: MFCD00016964
Formule: C₁₂H₁₀O₄
Point de fusion: 92…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016964
Numéro CAS: 1846-76-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité