L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
4-Chlorobenzenesulphinic acid sodium salt hydrate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A12583.06 A12583.14
A12583.06EA 46.9 EUR InStock
A12583.06 A12583.14
4-Chlorobenzenesulphinic acid sodium salt hydrate 97%
4-Chlorobenzenesulphinic acid sodium salt hydrate
Purity: 97% CAS No.: 14752-66-0 Molecular Formula: C6H4ClNaO2S.xH2O Formula Weight: 198.60(anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3575604 MDL No.: MFCD00035602
Formule: C₆H₄ClNaO₂S·xH₂O
MW: 198.60 g/mol (anhy)
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035602
Numéro CAS: 14752-66-0
EINECS: 238-811-9
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité