3-(Phenylthio)thiophene 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12585.03 A12585.06
A12585.03EA 73.7 EUR InStock
A12585.03 A12585.06
3-(Phenylthio)thiophene 97%
3-(Phenylthio)thiophene
Purity: 97% CAS No.: 16718-11-9 Molecular Formula: C10H8S2 Formula Weight: 192.30 Boiling Point: 111-112°/0.6mm MDL No.: MFCD00052043
Formule: C₁₀H₈S₂
MW: 192,30 g/mol
Point d'ébullition: 111…112 °C (0.6 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052043
Numéro CAS: 16718-11-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité