Potassium antimonate trihydrate ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Potassium pyroantimonate trihydrate, Potassium hexahydroxyantimonate trihydrate
39524.18 39524.30
39524.18EA 117 EUR InStock
39524.18 39524.30
Potassium antimonate trihydrate ≥94%
Potassium antimonate trihydrate
Purity: 94+% CAS No.: 12208-13-8 Molecular Formula: KSbO3.3H2O Formula Weight: 262.90 (208.85anhy) Physical Form: Powder or crystals Appearance: White to cream Odour: Odourless UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00150439
Formule: KSbO₃·3H₂O
MW: 262,90 g/mol (208,85 anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150439
Numéro CAS: 12208-13-8
EINECS: 235-387-7
ONU: 1549
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité