Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl triphenylphosphoranylidene-acetate, (Triphenylphosphoranylidene)acetic acid ethyl ester, (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane, Ethoxycarbonylmethylene-triphenylphosphorane, Ethyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
A12896.09 A12896.18 A12896.30
A12896.09EA 44.4 EUR InStock
A12896.09 A12896.18 A12896.30
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate ≥98%
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
Purity: 98+% CAS No.: 1099-45-2 Molecular Formula: CH3CH2O2CCH=P(C6H5)3 Formula Weight: 348.38 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 126-130° Beilstein Reference: 754639 MDL No.: MFCD00009183
Formule: C₂₂H₂₁O₂P
MW: 348,38 g/mol
Point de fusion: 126…130 °C
Numéro MDL: MFCD00009183
Numéro CAS: 1099-45-2
EINECS: 214-151-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité