(2Z)-3-(2-Furyl)acrylaldéhyde 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13042.06 A13042.14
A13042.06EA 29.4 EUR InStock
A13042.06 A13042.14
(2Z)-3-(2-Furyl)acrylaldéhyde 99%
(2Z)-3-(2-Furyl)acrylaldéhyde
Purity: 99% CAS No.: 623-30-3 Molecular Formula: C7H6O2 Formula Weight: 122.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 99°(210°F) Melting Point: 49-52° Boiling Point: 95°/5mm Beilstein Reference: 107570 UN No.: UN1759 MDL No.: MFCD00003256
Formule: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Point d'ébullition: 95 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 49…52 °C
Point d'éclair: 99 °C (210 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003256
Numéro CAS: 623-30-3
EINECS: 210-785-3
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité