Sodium-2-naphthalenesulphonate 98% may cont. up to 10% residual inorganic salts and water
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13066.30 A13066.0B
A13066.30EA 44.6 EUR InStock
A13066.30 A13066.0B
Sodium-2-naphthalenesulphonate 98% may cont. up to 10% residual inorganic salts and water
Sodium-2-naphthalenesulphonate
Purity: 98% CAS No.: 532-02-5 Molecular Formula: C10H7NaO3S Formula Weight: 230.22 Beilstein Reference: 3659024 MDL No.: MFCD00064186
Formule: C₁₀H₈O₃S
MW: 230,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064186
Numéro CAS: 532-02-5
EINECS: 208-523-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité