2-Mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methylpyrimidine-2(1H)-thione hydrochloride
A13145.14 A13145.22
A13145.14EA 45.2 EUR InStock
A13145.14 A13145.22
2-Mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride 99%
2-Mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 6959-66-6 Molecular Formula: C5H6N2S.HCl Formula Weight: 162.64 Melting Point: ca 265° dec. Beilstein Reference: 3691520 MDL No.: MFCD00012783
Formule: C₅H₇ClN₂S
MW: 162,635 g/mol
Point de fusion: ∼ 265 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012783
Numéro CAS: 6959-66-6
EINECS: 230-152-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité