N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: endo-N-Hydroxybicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboximide
A13205.09 A13205.18 A13205.30
A13205.09EA 37.7 EUR InStock
A13205.09 A13205.18 A13205.30
N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide 97%
N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide
Purity: 97% CAS No.: 21715-90-2 Molecular Formula: C9H9NO3 Formula Weight: 179.18 Melting Point: 166-170° Beilstein Reference: 13540 MDL No.: MFCD00065691
Formule: C₉H₉NO₃
MW: 179,18 g/mol
Point de fusion: 166…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167583
Numéro CAS: 21715-90-2
EINECS: 244-538-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité