N-Phenylbenzamidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A13219.06 A13219.14
A13219.06EA 54.1 EUR InStock
A13219.06 A13219.14
N-Phenylbenzamidine 97%
N-Phenylbenzamidine
Purity: 97% CAS No.: 1527-91-9 Molecular Formula: C13H12N2 Formula Weight: 196.25 Melting Point: 117-120° Beilstein Reference: 608471 MDL No.: MFCD00019730
Formule: C₁₃H₁₂N₂
MW: 196,25 g/mol
Point de fusion: 117…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019730
Numéro CAS: 1527-91-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité