Tri(2-thienyl)phosphine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13379.06EA 177 EUR InStock
A13379.06 A13379.14 A13379.03
Tri(2-thienyl)phosphine ≥98%
Tri(2-thienyl)phosphine
Formule: C₁₂H₉PS₃
MW: 280,36 g/mol
Point de fusion: 28…30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015471
Numéro CAS: 24171-89-9
EINECS: 246-059-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité