Cinnamamide principalement trans 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Cinnamamide (Predominantly trans)
A13429.06 A13429.14 A13429.22
A13429.06EA 53.8 EUR InStock
A13429.06 A13429.14 A13429.22
Cinnamamide principalement trans 97%
Cinnamamide
Purity: 97% CAS No.: 621-79-4 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Melting Point: 145-149° Beilstein Reference: 2040577 MDL No.: MFCD00008033
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,177 g/mol
Point de fusion: 145…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008033
Numéro CAS: 621-79-4
EINECS: 210-707-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité