Piperine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2E,4E)-5-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-1-(piperidin-1-yl)penta-2,4-dien-1-one, 1-[5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,4-pentadienoyl]piperidine, 1-Piperoylpiperidine, 1-Piperylpiperidine
A13510.06 A13510.14 A13510.22
A13510.06EA 39.2 EUR InStock
A13510.06 A13510.14 A13510.22
Piperine 98%
Piperine
Purity: 98% CAS No.: 94-62-2 Molecular Formula: C17H19NO3 Formula Weight: 285.34 Melting Point: 128-133° Beilstein Reference: 90741 MDL No.: MFCD00005839
Formule: C₁₇H₁₉NO₃
MW: 285,34 g/mol
Point de fusion: 128…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005839
Numéro CAS: 94-62-2
EINECS: 202-348-0
Merck Index: 14,7472
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité