N-Carbobenzyloxy-L-valine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-Cbz-L-valine, Z-L-Val-OH, Z-Val-OH
A13583.14 A13583.22
A13583.14EA 120 EUR InStock
A13583.14 A13583.22
N-Carbobenzyloxy-L-valine 99%
N-Carbobenzyloxy-L-valine
Purity: 99% CAS No.: 1149-26-4 Molecular Formula: C13H17NO4 Formula Weight: 251.28 Melting Point: 60° Beilstein Reference: 2056617 MDL No.: MFCD00008922
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251,3 g/mol
Point de fusion: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008922
Numéro CAS: 1149-26-4
EINECS: 214-562-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité