L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A13618.06EA 36.2 EUR InStock
A13618.06 A13618.22 A13618.14
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride 98%
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₆ClNO₂
MW: 229,704 g/mol
Point de fusion: 153…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012507
Numéro CAS: 3182-93-2
EINECS: 221-673-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité