Diethyl phenylthiomethylphosphonate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
A13660.09 A13660.18
A13660.09EA 95.7 EUR InStock
A13660.09 A13660.18
Diethyl phenylthiomethylphosphonate 96%
Diethyl phenylthiomethylphosphonate
Purity: 96% CAS No.: 38066-16-9 Molecular Formula: C11H17O3PS Formula Weight: 260.29 Refractive Index: 1.5340 Boiling Point: 146-148°/0.5mm Beilstein Reference: 1246215 MDL No.: MFCD00015130
Formule: C₁₁H₁₇O₃PS
Point d'ébullition: 146…148 °C (0.5 mmHg)
Densité: 1.174
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015130
Numéro CAS: 38066-16-9
EINECS: 253-770-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité