4-Methoxycoumarin 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A13670.06 A13670.14
A13670.06EA 67.9 EUR InStock
A13670.06 A13670.14
4-Methoxycoumarin 98%
4-Methoxycoumarin
Purity: 98% CAS No.: 20280-81-3 Molecular Formula: C10H8O3 Formula Weight: 176.17 Melting Point: 122-125° Beilstein Reference: 145960 MDL No.: MFCD00017349
Formule: C₁₀H₈O₃
MW: 176,17 g/mol
Point de fusion: 122…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017349
Numéro CAS: 20280-81-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité