N-Carbamoylmaleimide 90%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13685.09 A13685.18
A13685.09EA 40.9 EUR InStock
A13685.09 A13685.18
N-Carbamoylmaleimide 90%, tech.
N-Carbamoylmaleimide
Purity: 90% CAS No.: 3345-50-4 Molecular Formula: C5H4N2O3 Formula Weight: 140.10 Melting Point: 157-160° Beilstein Reference: 117919 MDL No.: MFCD00014539
Formule: C₅H₄N₂O₃
Point de fusion: 157…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014539
Numéro CAS: 3345-50-4
EINECS: 222-097-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité