Triphenylmethylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Triphenylaminomethane, Tritylamine, Triphenylmethanamine
A13864.03 A13864.06 A13864.14 A13864.22
A13864.03EA 37.8 EUR InStock
A13864.03 A13864.06 A13864.14 A13864.22
Triphenylmethylamine 98%
Triphenylmethylamine
Purity: 98% CAS No.: 5824-40-8 Molecular Formula: (C6H5)3CNH2 Formula Weight: 259.35 Melting Point: 100-104° Boiling Point: 223°/14mm Beilstein Reference: 2113674 MDL No.: MFCD00008047
Formule: C₁₉H₁₇N
MW: 259,35 g/mol
Point d'ébullition: 223 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 100…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008047
Numéro CAS: 5824-40-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité