3-Amino-4-méthoxybenzamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-p-anisamide
A13942.06 A13942.14
A13942.06EA 25.6 EUR InStock
A13942.06 A13942.14
3-Amino-4-méthoxybenzamide 98%
3-Amino-4-methoxybenzamide
Purity: 98% CAS No.: 17481-27-5 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 156-160° MDL No.: MFCD00017132
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 156…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017132
Numéro CAS: 17481-27-5
EINECS: 241-497-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité