1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13953.03EA 56.4 EUR InStock
A13953.03 A13953.06
1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene 98%
1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene
Formule: C₆H₆ClFN₂
MW: 160,58 g/mol
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042485
Numéro CAS: 139512-70-2
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité