Phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14027.03 A14027.06 A14027.14 A14027.18
A14027.03EA 26.9 EUR InStock
A14027.03 A14027.06 A14027.14 A14027.18
Phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate 98%
Phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate
Purity: 98% CAS No.: 122049-54-1 Molecular Formula: C9H7NaO3.H2O Formula Weight: 204.16 (186.14anhy) Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4770978 MDL No.: MFCD00149109
Formule: C₉H₉NaO₄
Point de fusion: >300 °C
Numéro MDL: MFCD00149109
Numéro CAS: 122049-54-1
EINECS: 204-053-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité