Benzo[b]thiophene-1,1-dioxide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Benzothiophene 1,1-Dioxide
A14063.06 A14063.14
A14063.06EA 129 EUR InStock
A14063.06 A14063.14
Benzo[b]thiophene-1,1-dioxide 98%
Benzo[b]thiophene-1,1-dioxide
Purity: 98% CAS No.: 825-44-5 Molecular Formula: C8H6O2S Formula Weight: 166.20 Melting Point: 137-138° Beilstein Reference: 116442 MDL No.: MFCD00052178
Formule: C₈H₆O₂S
MW: 166,20 g/mol
Point de fusion: 137…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052178
Numéro CAS: 825-44-5
EINECS: 212-544-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité