6-Aza-2-thiothymine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14167.06 A14167.14 A14167.22
A14167.06EA 74.8 EUR InStock
A14167.06 A14167.14 A14167.22
6-Aza-2-thiothymine 98%
6-Aza-2-thiothymine
Purity: 98% CAS No.: 615-76-9 Molecular Formula: C4H5N3OS Formula Weight: 143.17 Melting Point: 218-221° Beilstein Reference: 4861 MDL No.: MFCD00006458
Formule: C₄H₅N₃OS
MW: 143,17 g/mol
Point de fusion: 218…221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006458
Numéro CAS: 615-76-9
EINECS: 210-445-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité