2-Phenyl-2-butenal mélange E/Z 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14185.06 A14185.14
A14185.06EA 49.6 EUR InStock
A14185.06 A14185.14
2-Phenyl-2-butenal mélange E/Z 97%
2-Phenyl-2-butenal
Purity: 97% CAS No.: 4411-89-6 Molecular Formula: C10H10O Formula Weight: 146.19 Refractive Index: 1.5610 Boiling Point: 115°/15mm MDL No.: MFCD00053158
Formule: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Point d'ébullition: 115 °C (15 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053158
Numéro CAS: 4411-89-6
EINECS: 224-567-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité