ɑ-Bromocinnamaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-3-phenyl-2-propenal, 2-Bromo-3-phenylacrylaldehyde, Alpha-Bromocinnamaldehyde
A14230.14 A14230.22
A14230.14EA 34.4 EUR InStock
A14230.14 A14230.22
ɑ-Bromocinnamaldehyde 98%
alpha-Bromocinnamaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 5443-49-2 Molecular Formula: C9H7BrO Formula Weight: 211.06 Melting Point: 68-72° MDL No.: MFCD00006965
Formule: C₉H₇BrO
MW: 211,06 g/mol
Point de fusion: 68…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006965
Numéro CAS: 5443-49-2
EINECS: 226-637-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité