Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone) ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14308.06 A14308.14
A14308.06EA 49.5 EUR InStock
A14308.06 A14308.14
Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone) ≥98%
Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone)
Purity: 98+% CAS No.: 7477-67-0 Molecular Formula: C20H18N4O2 Formula Weight: 346.39 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 572787 MDL No.: MFCD00020765
Formule: C₂₀H₁₈N₄O₂
MW: 346,39 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020765
Numéro CAS: 7477-67-0
EINECS: 231-282-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité