5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14309.03 A14309.06
A14309.03EA 110 EUR InStock
A14309.03 A14309.06
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 98%
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole
Purity: 98% CAS No.: 19462-98-7 Molecular Formula: C7H4Cl2N2S Formula Weight: 219.09 Odour: Odourless Melting Point: ca 350° dec. MDL No.: MFCD00052398
Formule: C₇H₄Cl₂N₂S
Point de fusion: ∼ 350 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052398
Numéro CAS: 19462-98-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité