2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Pyridylacetic acid hydrochloride
A14348.06 A14348.14
A14348.06EA 95.7 EUR InStock
A14348.06 A14348.14
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride ≥98%
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 6622-91-9 Molecular Formula: C7H7NO2.HCl Formula Weight: 173.60 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Odourless Melting Point: ca 136° dec. Beilstein Reference: 3696648 MDL No.: MFCD00012827
Formule: C₇H₈ClNO₂
MW: 173,60 g/mol
Point de fusion: ∼ 136 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012827
Numéro CAS: 6622-91-9
EINECS: 229-576-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité