3-Octén-2-one 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14652.09 A14652.18 A14652.30
A14652.09EA 40.9 EUR InStock
A14652.09 A14652.18 A14652.30
3-Octén-2-one 97%
3-Octén-2-one
Purity: 97% CAS No.: 1669-44-9 Molecular Formula: C8H14O Formula Weight: 126.20 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.4480 Odour: Pleasant Boiling Point: 60°/16mm Beilstein Reference: 1742230 UN No.: UN1224 MDL No.: MFCD00015565
Formule: C₈H₁₄O
MW: 126,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015565
Numéro CAS: 1669-44-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité