Acide 4-(4-méthylphényl)butanoïque 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(p-Tolyl)butanoic acid
A14680.03 A14680.06 A14680.14
A14680.03EA 32.5 EUR InStock
A14680.03 A14680.06 A14680.14
Acide 4-(4-méthylphényl)butanoïque 97%
Acide 4-(4-méthylphényl)butanoïque
Purity: 97% CAS No.: 4521-22-6 Molecular Formula: C11H14O2 Formula Weight: 178.23 Melting Point: 55-59° Beilstein Reference: 639705 MDL No.: MFCD00021786
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point de fusion: 55…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021786
Numéro CAS: 4521-22-6
EINECS: 224-848-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité