trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14747.06 A14747.14 A14747.30
A14747.06EA 41.5 EUR InStock
A14747.06 A14747.14 A14747.30
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid 99%
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid
Purity: 99% CAS No.: 19337-97-4 Molecular Formula: C8H7NO2 Formula Weight: 149.15 Melting Point: 232-235° Beilstein Reference: 113290 MDL No.: MFCD00006410
Formule: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Point de fusion: 232…235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006410
Numéro CAS: 19337-97-4
EINECS: 214-424-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité