cis-3-Chloroacrylic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14798.03 A14798.06
A14798.03EA 50.6 EUR InStock
A14798.03 A14798.06
cis-3-Chloroacrylic acid ≥98%
cis-3-Chloroacrylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1609-93-4 Molecular Formula: C3H3ClO2 Formula Weight: 106.51 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 60-62° Beilstein Reference: 1720278 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00004368
Formule: C₃H₃ClO₂
MW: 106,51 g/mol
Point de fusion: 60…62 °C
Numéro MDL: MFCD00004368
Numéro CAS: 1609-93-4
EINECS: 216-545-4
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité